Learn More
CD3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
162.00€ - 351.00€
Especificaciones
Antígeno | CD3 |
---|---|
Clon | OKT3 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902138
|
EnquireBio
QAB5-PCP55-25TESTS |
25 Tests |
162.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992128
|
EnquireBio
QAB5-PCP55-100TESTS |
100 Tests |
351.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
916 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
OKT3 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_000724 | |
CD3E | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |