Learn More
CD3 Mouse, PE-Cy7, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
137.00€ - 351.00€
Especificaciones
Antígeno CD3
Clon OKT3
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942138
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB5-PE7-25TESTS
25 Tests
137.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
15932138
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB5-PE7-100TESTS
100 Tests
351.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD3
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
916
IgG2a κ
Protein A/G Purified
OKT3
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_000724
CD3E
Primary
Store at 2-4°C.