missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse, PE, Clone: SK7, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB4-PE-25Tests

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15921958

  • 179.00€ / 25 tests


Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

CD3
SK7
PE
NP_000724
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
916
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.
Monoclonal
Videos
Documentos