Learn More
CD3 Mouse, FITC, Clone: Hit3a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB7-F-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932378
  • 59.15€ / 25 tests
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD3
Hit3a
FITC
NP_000724
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
916
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
IgG2a kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.