Learn More
CD3 Mouse, APC, Clone: SK7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB4-APC-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911948
  • 420.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD3
SK7
APC
NP_000724
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
916
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.