Learn More
CD3 Mouse, APC, Clone: SK7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
250.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Antígeno CD3
Clon SK7
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921948
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB4-APC-25TESTS
25 Tests
250.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15911948
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB4-APC-100TESTS
100 Tests
535.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15931948
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB4-APC-500TESTS
500 Tests
2550.00€
500 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD3
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
916
IgG1 κ
Protein A/G Purified
SK7
Flow Cytometry
APC
RUO
NP_000724
CD3E
Primary
Store at 2-4°C.