missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse anti-Human, Brilliant Ultraviolet 496, Clone: UCHT1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
383.00€ - 785.00€
Especificaciones
Antígeno | CD3 |
---|---|
Clon | UCHT1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Ultraviolet 496 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17207994
|
BD Biosciences
612941 |
25 Tests |
383.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17297984
|
BD Biosciences
612940 |
100 Tests |
785.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Especificaciones
CD3 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 496 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
UCHT1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
CD3e; CD3E; T3E; TCRE; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |