Learn More
IBA Lifesciences CD3 Isolation Kit for FABian™
IBA Lifesciences™ CD3 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
90.41€ - 718.00€
Especificaciones
Descripción Aislamiento de células sin etiqueta
Tipo de producto Kit de aislamiento celular no magnético
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Fuente de dadores Sangre humana completa
Suficiente para sangre completa de 9 ml
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15839774
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
6-6001-010
10 Kit, humano Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15829774
Ver documentos Detalles de la promoción
IBA Lifesciences
6-6001-001
1 Kit, humano Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • The kit is used for the selection of CD3+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD3 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from 9mL whole blood.
Especificaciones
Especificaciones
Aislamiento de células sin etiqueta
De 2 °C a 8 °C
sangre completa de 9 ml
Kit de aislamiento celular no magnético
Sangre humana completa