Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit
IBA Lifesciences™ CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
361.00€ - 829.00€
Especificaciones
Descripción | Aislamiento de células sin etiqueta |
---|---|
Tipo de producto | Kit de aislamiento celular no magnético |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Fuente de dadores | Sangre humana completa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15859784
|
IBA Lifesciences
6-3201-010 |
10 columnas, humano | sangre completa de 150 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15849784
|
IBA Lifesciences
6-3201-004 |
4 columnas, humano | sangre completa de 60 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- The kit allows the selection of CD3+ T cells directly from whole blood.
- CD3 Fab-Strep, human
- Buffer CI (10x)
- Biotin stock solution
- Fab-TACS™ Gravity Adapter
- Fab-TACS™ Flow Restrictor
- The Fab-TACS™ Gravity column is filled with a Strep-Tactin™ coated matrix made of cell-grade agarose.
- Strep-tagged Fab fragments (Fab-Streps) specifically bind to the matrix.
- Subsequently, whole blood or other blood preparations pass through the column.
- Target cells adhere to the matrix based on the exclusive binding of the Fab-Strep to the target cell.
- Non-target cells are efficiently washed away.
- In a final step, the addition of biotin causes the elution of the target cells and the Fab-Streps.
- After elution, the Fab-Streps self-dissociate from the cell surfaces.
- The label-free authentic target cells are now ready for further downstream applications.
Especificaciones
Aislamiento de células sin etiqueta | |
Kit de aislamiento celular no magnético | |
De 2 °C a 8 °C | |
Sangre humana completa |