Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD3ε (Early T-Cell Marker) Ab-9, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry procedures with Epredia™ CD3ε (Early T-Cell Marker) Ab-9, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 566.10€
Especificaciones
Antígeno CD3e
Clon F7.2.38
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12650387
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1880-R7
Prediluted 7 mL
358.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12680387
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1880-S1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12660387
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1880-S
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12670387
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1880-S0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD3 consists of five different polypeptide chains (designated as gamma, delta, epsilon, zeta, and eta). The CD3 complex is closely associated at the lymphocyte cell surface with the T cell antigen receptor (TCR). It is involved in signal transduction to the T cell interior following antigen recognition. CD3 antigen is a highly specific marker for T cells and is present in the majority of T cell neoplasms.
Host Species: Mouse
Clone: F7.2.38
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Cytoplasmic region of ε-chain
Immunogen: Purified CD3 ε γ δ/CD3ω
Molecular Weight: ∽20kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
CD3e
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
F7.2.38
Monoclonal
Mouse
T-Cell
Purified CD3 epsilon gamma delta/CD3omega