Learn More
CD279 (PD-1) Mouse anti-Human, Brilliant Ultraviolet 737, Clone: EH12.1 (also known as EH12), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
388.00€ - 765.00€
Especificaciones
Antígeno | CD279 (PD-1) |
---|---|
Clon | EH12.1 (also known as EH12) |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Ultraviolet 737 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17217894
|
BD Biosciences
612792 |
25 Tests |
388.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17207894
|
BD Biosciences
612791 |
100 Tests |
765.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Especificaciones
CD279 (PD-1) | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 737 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
EH12.1 (also known as EH12) | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human PD-1 Recombinant Protein | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |