Learn More
CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody (ISA-3), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 344.00€
Especificaciones
Antígeno | CD278 (ICOS) |
---|---|
Clon | ISA-3 |
Concentración | 0.6 μg/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17820931
|
Invitrogen
H060T02Y06 |
25 Tests |
155.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17860931
|
Invitrogen
H060T03Y06 |
100 Tests |
344.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD278 (ICOS) Monoclonal antibody specifically detects CD278 (ICOS) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD278 (ICOS) | |
0.6 μg/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule; Ailim; CCLP; CD278; CD28 and CTLA-4-like protein; CD28-related protein 1; CRP-1; CVID1; H4; Icos; inducible costimulator; inducible T cell costimulator; inducible T cell co-stimulator; inducible T-cell costimulator; inducible T-cell co-stimulator; Ly115 | |
ICOS | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
ICOS |
ISA-3 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Yellow 700 | |
Mouse | |
Human | |
Q9Y6W8 | |
29851 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |