Learn More
CD274 / PD-L1 Rat, PE, Clone: 10F.9G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB95-PE-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912648
  • 238.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD274 / PD-L1
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd274
Protein A/G Purified
RUO
60533
IgG2b κ
Flow Cytometry
10F.9G2
PE
NP_068693
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.