Learn More
CD27 Mouse, Clone: LPFS2/1611, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 939-MSM2-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931208
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CD27
Cell Surface
LPFS2/1611
Unconjugated
XP_016875723
Mouse
120kDa
Protein A/G Purified
RUO
939
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD27
Recombinant human CD22 protein
Human peripheral blood lymphocytes. Human tonsil and lymph node.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.