Learn More
CD27 Mouse, APC, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB36-APC-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931888
  • 326.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD27
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD27
Protein A/G Purified
RUO
939
IgG1 κ
Flow Cytometry
O323
APC
XP_016875723
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.