Learn More
CD27 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: O323, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
327.00€ - 890.00€
Especificaciones
Antígeno CD27
Clon O323
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17207814
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
567026
25 Tests
327.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
17297804
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
567025
100 Tests
890.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Especificaciones
Especificaciones
CD27
Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Not Reported
Primary
O323
Monoclonal
Mouse
Human
CD27 antigen; TNFRSF7; S152; T14; Tp55
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unreacted dye was removed.