Learn More
CD25 Rat, FITC, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB34-F-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921868
  • 139.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD25
PC61.5
FITC
NP_032393
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16184
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2ra
IgG1 lambda
100 μg
Store at 2-4°C.