missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD25 Rat, FITC, Clone: PC61.5, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

85.85€ - 187.00€

Especificaciones

Antígeno CD25
Clon PC61.5
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931868
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB34-F-25UG
25 μg
85.85€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15921868
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB34-F-100UG
100 μg
187.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD25
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
16184
IgG1 λ
Protein A/G Purified
PC61.5
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_032393
Il2ra
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications