Learn More
CD24 Rat, V450, Clone: M1/69, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB33-V450-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921858
  • 290.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD24
M1/69
V450
NP_033976
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12484
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd24a
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.