Learn More
CD24 Rat, V450, Clone: M1/69, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
120.00€ - 290.00€
Especificaciones
Antígeno CD24
Clon M1/69
Aplicaciones Flow Cytometry
Conjugado V450
Especie del huésped Rat
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15921858 Ver documentos EnquireBio
QAB33-V450-100UG
100 μg 290.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15931858 Ver documentos EnquireBio
QAB33-V450-25UG
25 μg 120.00€
25 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD24
Flow Cytometry
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12484
Monoclonal
Store at 2-4°C.
M1/69
V450
RUO
NP_033976
IgG2b kappa
Protein A/G Purified