Learn More
CD24 Rat, V450, Clone: M1/69, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB33-V450-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931858
  • 162.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD24
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd24a
Protein A/G Purified
RUO
12484
IgG2b κ
Flow Cytometry
M1/69
Violet Fluor 450 (V450)
NP_033976
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers