Learn More
CD23 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3H6B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CD23 |
---|---|
Clon | 3H6B8 |
Concentración | 0.51 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827215
|
Proteintech
60208-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817215
|
Proteintech
60208-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD23 is a 45 kDa glycoprotein which is present on a subpopulation of freshly isolated peripheral blood and tonsil B cells and strongly expressed on EBV-transformed B lymphoblasts. The CD23 molecule is identical to the low affinity IgE receptor found on B cells. Expression of CD23 has been detected in neoplastic cells from cases of B cell chronic lymphocyctic leukaemia and some cases of centroblastic/centrocytic lymphoma. CD23 is present on a subpopulation of freshly isolated peripheral blood and tonsil B cells and strongly expressed on EBV-transformed B lymphoblasts. Functionally, CD23 is involved in B cell growth and differentiation, and IgE production. Further, CD23 has a soluble form that is a potent mitogenic factor. Diseases associated with CD23 dysfunction include chronic conjunctivitis and chronic lymphocytic leukemia.Especificaciones
CD23 | |
0.51 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BLAST 2, CD23, CD23A, CLEC4J, Fc epsilon RII, FCE2, FCER2, IGEBF, Lymphocyte IgE receptor | |
FCER2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3H6B8 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
P06734, P20693 | |
14128, 2208 | |
CD23 Fusion Protein Ag0425 | |
Primary | |
-20°C | |
FCER2 |