Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD23 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate and reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD23 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
138.72€ - 875.00€
Especificaciones
Antígeno | CD23 Ab-1 |
---|---|
Clon | 1B12 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12602187
|
Epredia™
MS-729-S1 |
Concentrated | 500 μL |
510.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12682177
|
Epredia™
MS-729-S |
Concentrated | 1 mL |
875.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12662177
|
Epredia™
MS-729-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
590.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12672177
|
Epredia™
MS-729-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12692177
|
Epredia™
MS-729-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
CD23 is identical to low affinity IgE receptor found on B cells. CD23 is expressed on a subpopulation of peripheral blood cells, B lymphocytes and on EBV transformed B lymphoblastoid cell lines. CD23 is also detected in neoplastic cells from cases of B cell chronic lymphocytic leukemia and some cases on centroblastic/centrocytic lymphoma.Host Species: Mouse
Clone: 1B12
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not tested.
Epitope: Extracellular
Immunogen: Recombinant external domain of CD23 protein
Molecular Weight: 45 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
CD23 Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant external domain of CD23 protein |
1B12 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
Primary |