Learn More
CD21 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma, BB700, Clone: B-ly4, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566570
Detalles adicionales : Peso : 0.00810kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825159
  • 208.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
14-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD21
B-ly4
Purified
IgG1, κ
RUO
Primary
Human, Baboon, Cynomolgus, Pig, Rhesus Macaque
Flow Cytometry
BB700
Mouse
25 Tests
Refrigerate (2 to 8°C)