Learn More
CD21 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma, BB700, Clone: B-ly4, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
750.00€
Especificaciones
Antígeno | CD21 |
---|---|
Clon | B-ly4 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15815159
|
BD Biosciences
566569 |
100 Tests |
750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD21 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human, Baboon, Cynomolgus, Pig, Rhesus Macaque | |
Primary |
B-ly4 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |