missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD21 Monoclonal Antibody (HB5), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 344.00€
Especificaciones
Antígeno | CD21 |
---|---|
Clon | HB5 |
Concentración | 0.05 μg/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17810891
|
Invitrogen
H055T02Y03 |
25 Tests |
155.00€
paquete de 25 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17860891
|
Invitrogen
H055T03Y03 |
100 Tests |
344.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD21 | |
0.05 μg/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
C3b/C4b receptor; C3-binding protein; C3BR; C3DR; C4BR; CD21; CD35; CD35 antigen; cell surface receptor for C3d; complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group); complement C3d receptor; Complement C3d receptor (C3DR); complement C3d receptor 2; complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group); complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2; complement component 3b/4b receptor 1 (Knops blood group); complement component 3d receptor 2; complement component receptor 2; complement receptor 1 long isoform; complement receptor 2; complement receptor type 1; complement receptor type 1-like protein; complement receptor type 2; Complement Receptor type 2 (CR2); CR; CR1; Cr-1; CR1-L; Cr2; Cr-2; CVID7; EBV receptor; EBV-R; Epstein-Barr virus receptor; EVBR; expressed in B lymphocytes; KN; Knops blood group antigen; LOW QUALITY PROTEIN: complement receptor type 1; SLEB9 | |
CR2 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
CR2 |
HB5 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Yellow 610 | |
Mouse | |
Human | |
P20023 | |
1380 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |