Learn More
CD206 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CD206 |
---|---|
Concentración | 0.25 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818584
|
Proteintech
18704-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808584
|
Proteintech
18704-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody recognizes the intracellular carboxy-terminal part of CD206 and MRC1L1.
CD206 (macrophage mannose receptor, MMR), also known as mannose receptor C1 (MRC1), is a type I transmembrane glycoprotein serving as pattern recognition receptor for carbohydrate groups on the surface of bacteria, fungi and other pathogens. Expressed mainly on tissue macrophages and dendritic cells, CD206 mediates endocytosis of these pathogens and presentation of their antigens to the adaptive immune system. CD206 can also be detected in a soluble form in human plasma and is elevated in patients with acute sepsis.Especificaciones
CD206 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P22897, Q61830 | |
17533, 291327, 4360 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MRC1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD206, CLEC13D, Macrophage mannose receptor 1, Mannose receptor, mannose receptor, C type 1, MMR, MRC1 | |
Mrc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |