Learn More
CD20 Mouse, V450, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB31-V450-500Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911848
  • 1550.00€ / 500 tests
Fecha estimada de envío
16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD20
2H7
V450
NP_690605
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
931
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
IgG2b kappa
500 Tests
Store at 2-4°C.