missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 Mouse, V450, Clone: 2H7, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

238.00€ - 2055.00€

Especificaciones

Antígeno CD20
Clon 2H7
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15901848
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB31-V450-25TESTS
25 Tests
238.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15991838
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB31-V450-100TESTS
100 Tests
477.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15911848
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB31-V450-500TESTS
500 Tests
2055.00€
500 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD20
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
931
IgG2b κ
Protein A/G Purified
2H7
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
NP_690605
MS4A1
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications