Learn More
CD20 Mouse, PE, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00€ - 1490.00€
Especificaciones
Antígeno | CD20 |
---|---|
Clon | 2H7 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921838
|
EnquireBio
QAB31-PE-25TESTS |
25 Tests |
187.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911838
|
EnquireBio
QAB31-PE-100TESTS |
100 Tests |
351.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931838
|
EnquireBio
QAB31-PE-500TESTS |
500 Tests |
1490.00€
500 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD20 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
931 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
2H7 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_690605 | |
MS4A1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |