Learn More
CD2 Rat, PE, Clone: RM2-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB89-PE-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932608
  • 68.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD2
RM2-5
PE
NP_038514
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12481
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd2
IgG2b lambda
25 μg
Store at 2-4°C.