missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD2 Rat, FITC, Clone: RM2-5, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB89-F-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15912608

  • 364.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd2
Protein A/G Purified
RUO
12481
IgG2b λ
Flow Cytometry
RM2-5
FITC
NP_038514
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales