Learn More
CD1a Mouse anti-Human, FITC, Clone: HI149, BD
Mouse Monoclonal Antibody
229.00€ - 338.00€
Especificaciones
Antígeno | CD1a |
---|---|
Clon | HI149 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | FITC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15890619
|
BD Biosciences
560945 |
25 Tests |
229.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15888448
|
BD Biosciences
555806 |
100 Tests |
338.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The HI149 monoclonal antibody specifically binds to CD1a. CD1a is a type I transmembrane glycoprotein. The 49 kDa CD1a polypeptide is associated with β2-microglobulin. CD1a is expressed on cortical thymocytes, dendritic cells and Langerhans cells. CD1a has structural similarities to the MHC class I antigen, and plays a role in antigen presentation.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Especificaciones
CD1a | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
HI149 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.