Learn More
CD19 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB28-PCP55-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921768
  • 98.45€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD19
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
Protein A/G Purified
RUO
12478
IgG2a κ
Flow Cytometry
1D3
PerCP-Cyanine5.5
NP_033974
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.