Learn More
CD19 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB28-PCP55-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911768
  • 209.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
25-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD19
1D3
PerCP-Cyanine5.5
NP_033974
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12478
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.