missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19 Mouse, APC, Clone: SJ25C1, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB29-APC-100Tests

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15921778

  • 279.00€ / 100 tests


Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

CD19
SJ25C1
APC
NP_001171569
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
930
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.
Monoclonal
Videos
Documentos