Learn More
CD162 Mouse, Clone: PSGL1/1601, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6404-MSM2-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920858
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CD162
Cell Surface
PSGL1/1601
Unconjugated
NP_001193538
Mouse
43-120kDa
Protein A/G Purified
RUO
6404
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
SELPLG
Recombinant human full-length SELPLG (CD162) protein
Jurkat cells. Tonsil or Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.