Learn More
CD161 Mouse, PE-Cy7, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 351.00€
Especificaciones
Antígeno CD161
Clon PK136
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932488
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB78-PE7-25UG
25 μg
149.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15922488
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB78-PE7-100UG
100 μg
351.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD161
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
17059
IgG2a κ
Protein A/G Purified
PK136
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_001153376
Klrb1c
Primary
Store at 2-4°C.