Learn More
CD161 Mouse, Biotin, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB78-B-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922478
  • 139.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
07-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD161
PK136
Biotin
NP_001153376
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
17059
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Klrb1c
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.