missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD161 Mouse, APC, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
124.00€ - 339.00€
Especificaciones
Antígeno | CD161 |
---|---|
Clon | PK136 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912478
|
EnquireBio
QAB78-APC-25UG |
25 μg |
124.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902478
|
EnquireBio
QAB78-APC-100UG |
100 μg |
339.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD161 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
17059 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
PK136 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001153376 | |
Klrb1c | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |