Learn More
CD152 / CTLA-4 Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: UC10-4F10-11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
98.45€ - 250.00€
Especificaciones
Antígeno CD152 / CTLA-4
Clon UC10-4F10-11
Concentración 0.2mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922238
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB58-PE7-25UG
25 μg
98.45€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15912238
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB58-PE7-100UG
100 μg
250.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD152 / CTLA-4
0.2mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12477
IgG
Protein A/G Purified
UC10-4F10-11
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_001268905
Ctla4
Primary
Store at 2-4°C.