Learn More
CD152 / CTLA-4 Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: UC10-4F10-11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB58-PE7-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922238
  • 98.45€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD152 / CTLA-4
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ctla4
Protein A/G Purified
RUO
12477
IgG
Flow Cytometry
UC10-4F10-11
PE-Cyanine7
NP_001268905
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.