Learn More
CD14 Mouse, PE-Cy7, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB26-PE7-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931748
  • 209.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío
17-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD14
61D3
PE-Cyanine7
NP_000582
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
929
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD14
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.