Learn More
CD14 Mouse, PE, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 288.00€
Especificaciones
Antígeno | CD14 |
---|---|
Clon | 61D3 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911748
|
EnquireBio
QAB26-PE-25TESTS |
25 Tests |
149.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901748
|
EnquireBio
QAB26-PE-100TESTS |
100 Tests |
288.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD14 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
929 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
61D3 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_000582 | |
CD14 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |