missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD138 (Syndecan-1) Rat, anti-Mouse, PE, Clone: 281-2, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
275.40€ - 631.80€
Especificaciones
Antígeno | CD138 (Syndecan-1) |
---|---|
Clon | 281-2 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17188671
|
Stemcell Technologies
60035PE.1 |
25 μg |
275.40€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17178671
|
Stemcell Technologies
60035PE |
200 μg |
631.80€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- The 281-2 antibody reacts with an extracellular epitope on the core protein of mouse CD138 (Syndecan-1), a ∼60 - 100 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of pre-B cells, immature B cells, and normal and malignant plasma cells (but not mature circulating B cells)
- CD138 is also expressed on non-hematopoietic cells such as embryonic mesenchymal cells, endothelial, epithelial and neural cells
- CD138 is thought to act primarily as a receptor that modulates cell proliferation, cell migration and cell-matrix associations by linking the extracellular matrix to the cytoskeleton
- Theparin sulfate and chondroitin sulfate moieties attached to CD138 associate with several proteins, including collagens, fibronectin, tenascin, thrombospondin and certain cytokines
Especificaciones
CD138 (Syndecan-1) | |
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
PE | |
Mouse | |
Primary |
281-2 | |
Monoclonal | |
Rat | |
IgG2a κ |