Learn More
CD134 Mouse anti-Human, BB700, Clone: ACT35 (also known as Ber-ACT35), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566559
Detalles adicionales : Peso : 0.00840kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825149
  • 535.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
28-08-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
CD134 Monoclonal antibody specifically detects CD134 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD134
ACT35 (also known as Ber-ACT35)
Purified
IgG1, κ
RUO
Primary
Human
Flow Cytometry
BB700
Mouse
100 Tests
Refrigerate (2 to 8°C)