Learn More
CD134 Mouse anti-Human, BB700, Clone: ACT35 (also known as Ber-ACT35), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
316.00€ - 680.00€
Especificaciones
Antígeno CD134
Clon ACT35 (also known as Ber-ACT35)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15835149
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566560
25 Tests
316.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15825149
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566559
100 Tests
680.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD134 Monoclonal antibody specifically detects CD134 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD134
Flow Cytometry
Brilliant Blue 700 (BB700)
Mouse
Human
Primary
ACT35 (also known as Ber-ACT35)
Monoclonal
Purified
RUO
IgG1 κ
Refrigerate (2 to 8°C)