Learn More
CD133 Mouse anti-Human, APC, Clone: W6B3C1 (also known as W6B3), BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566596
Detalles adicionales : Peso : 0.00800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825179
  • 425.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
17-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD133
W6B3C1 (also known as W6B3)
APC
Mouse
0.1 mg
Refrigerate (2 to 8°C)
Monoclonal
Flow Cytometry
0.2 mg/mL
Purified
IgG1, κ