Learn More
CD133 Mouse anti-Human, APC, Clone: W6B3C1 (also known as W6B3), BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
262.00€ - 620.00€
Especificaciones
Antígeno CD133
Clon W6B3C1 (also known as W6B3)
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15835179
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566597
25 μg
262.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
15825179
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566596
0.1 mg
620.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD133
0.2 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
IgG1 κ
Refrigerate (2 to 8°C)
W6B3C1 (also known as W6B3)
Flow Cytometry
APC