Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PE-Cy7, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB55-PE7-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922208
  • 109.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD127 / IL-7Ra
A7R34
PE-Cyanine7
NP_032385
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16172
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il17ra
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.